Få mere at vide
Gosselin™ Lige polypropylenbeholder med skruelåg
Kapacitet (metrisk):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Pakke med 380
Beskrivelse
Designet til prøveindsamling, opbevaring og transport til laboratorier.
- Polyethylen hætte
- Lækagesikker skruelåg
- Sterile eller ikke-sterile versioner tilgængelige
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Farve | Klarhed |
| Til brug med (applikation) | Samling af prøver |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. pakke | 380/Pk. |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Uddannet | Nej |
| Form | Cylindrisk |
| Vis mere |