Få mere at vide
Gosselin™ Lige polypropylenbeholder med skruelåg
Artikelnummer. 15478804
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Pakke med 380
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15478804 40 mL Ikke steril Hvid -
15418834 125 mL Ikke steril Hvid Pakke med 380
15408834 125 mL Ikke steril Rød -
15478824 125 mL Steril Hvid Pakke med 380
15438834 125 mL Steril Blå Pakke med 380
15488834 180 mL Steril Rød Pakke med 264
15438844 180 mL Ikke steril Hvid Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15478804 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP30C013
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1120.00 DKK
    780.62 DKK / Pakke med 1000
    Spare 339.38 DKK
    30% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Inkluderer lækagesikker polyethylenhætte. Corning™ Gosselin™ Lige polypropylenbeholder med skruelåg er designet med en bred mund for at give rigelig plads til prøveopsamling.
Designet til prøveindsamling, opbevaring og transport til laboratorier.
  • Polyethylen hætte
  • Lækagesikker skruelåg
  • Sterile eller ikke-sterile versioner tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 40 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Samling af prøver
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 1000/pakke
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 70 mm
Kemisk etiket Unlabeled
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 30 mm
Lukketype Skruelåg
Form Cylindrisk
Produkttype Prøvebeholder