Få mere at vide
Gosselin™ Lige polypropylenbeholder med skruelåg
Artikelnummer. 15408834
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
40 mL
125 mL
180 mL
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukningsfarve:
Blå
Hvid
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Pakke med 380
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Sterilitet Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15408834 125 mL Ikke steril Rød -
15418834 125 mL Ikke steril Hvid Pakke med 380
15478824 125 mL Steril Hvid Pakke med 380
15438834 125 mL Steril Blå Pakke med 380
15488834 180 mL Steril Rød Pakke med 264
15438844 180 mL Ikke steril Hvid Pakke med 264
15478804 40 mL Ikke steril Hvid -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 15408834 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP52C012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    967.00 DKK
    642.11 DKK / Pakke med 380
    Spare 324.89 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Inkluderer lækagesikker polyethylenhætte. Corning™ Gosselin™ Lige polypropylenbeholder med skruelåg er designet med en bred mund for at give rigelig plads til prøveopsamling.
Designet til prøveindsamling, opbevaring og transport til laboratorier.
  • Polyethylen hætte
  • Lækagesikker skruelåg
  • Sterile eller ikke-sterile versioner tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Samling af prøver
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 380/Pk.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Rød
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Nej
Højde (metrisk) 74 mm
Lukningsmateriale LDPE
Diameter (metrisk) 52 mm
Lukketype Skruelåg
Form Cylindrisk
Produkttype Prøvebeholder