Få mere at vide
Gosselin™ Lige beholder, samlet, steril
Artikelnummer. 15498834
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
180 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15498834 180 ml Pakke med 264
1 options
Artikelnummer. 15498834 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP53C003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    942.00 DKK
    531.69 DKK / Pakke med 264
    Spare 410.31 DKK
    43% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Produceret med højteknologisk udstyr ved hjælp af støbeteknologi. Corning™ Gosselin™ Lige beholder, samlet, sterile er 180 ml sterile polypropylenflasker med hvide LDPE-skruelåg. 284/Sag
  • Klar og brudsikker jomfru polypropylen (PP)
  • Lækagesikker skruelåg af polyethylen med indvendig læbe
  • Gammastråling steriliseret til SAL 10 -3 standard
  • Samlet på linje for at undgå forurening og pakket ind på bakker
  • Containere produceres med højteknologisk udstyr ved hjælp af støbeteknologi og flere produktionsinspektioner
  • Råmaterialer i overensstemmelse med europæiske direktiver, herunder fravær af tungmetaller, fødevarekompatibilitet og medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Formonteret container
Lukning inkluderet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige, cylindrisk
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 180 ml
Lukningsfarve Hvid
Lukningsmateriale LDPE
Lukketype Skruelåg
Farve Klar
Diameter (metrisk) 52 mm
Højde (metrisk) 102 mm
nr. pr. sag 264/Cs.