Få mere at vide
Gosselin™ Lige container
Artikelnummer. 15458824
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
60 ml
125 ml
180 ml
Lukningsfarve:
Blå
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 264
Pakke med 380
Pakke med 600
Pakke med 700
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Pakningsstørrelse
15458824 125 ml Blå Pakke med 380
15448814 60 ml Grøn Pakke med 700
15448824 60 ml Rød Pakke med 600
15488824 125 ml Grøn Pakke med 380
15408844 180 ml Grøn Pakke med 264
15498844 180 ml Rød Pakke med 264
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15458824 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. TP52C001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1215.00 DKK
    678.53 DKK / Pakke med 380
    Spare 536.47 DKK
    44% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Corning™ Gosselin™ Lige beholder, prøvehætteglas, PP kommer i forskellige størrelser og mængder og fås sterile og ikke-sterile.
  • Klar og brudsikker polypropylen (PP)
  • Fås i forskellige størrelser og mængder
  • Farvekodede skruelåg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Lukningsfarve Blå
Mængde 380/Pk.