Få mere at vide
Corning™ Steril polystyren spreder: T-formet
Artikelnummer. 12662285
Skift visning
Mængde:
700/pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3500
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12662285 700/pakke Pakke med 3500
1 options
Artikelnummer. 12662285 Leverandør Corning™ Leverandørnr. ETAT04
Forventet forsendelse: 06-11-2026
T-form med buet ende
  • Polystyren (PS)
  • Pakket i genlukkelig pose
  • Buet ende eller 'T' ende
  • Steril
'
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC N-1935/2004, ISO 11137- steril SAL 10-3
Farve Grøn
Mængde 700/pakke
Form T-form
Størrelse (engelsk) 5,9 tommer
Størrelse (metrisk) 15 cm
Materiale Polystyren
Produkttype Spreder
Sterilitet Steril
Til brug med (applikation) Designet til brug i industrielle mikrobiologiske laboratorier såsom mad og drikke, miljø-/vandtestning