Få mere at vide
Corning™ Halmpipetter, polypropylen, sterile
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12672275
Volumen (metrisk):
1 mL
2.2 mL
5 mL
Længde (metrisk):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Emballagetype:
10/pose
100/pose
25/pose
40 poser/25 enheder
Mængde:
100/pose
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 3600
Pakke med 6000
Artikelnummer. 12672275
Brand: Corning™ EPI501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for krydskontaminering ved at bruge engangspipetter
  • Produktsporbarhed på hver pose
  • Steril 10 -3
  • Pakket individuelt i manipulationssikre enkelt lynlåsposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Mængde 3600/Cs.
Emballagetype 10/pose
Volumen (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 7.3 cm
Type Halmpipet