Få mere at vide
Corning™ Halmpipetter, polypropylen, sterile
Volumen (metrisk):
1 mL
2.2 mL
5 mL
Længde (metrisk):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Emballagetype:
10/pose
100/pose
25/pose
40 poser/25 enheder
Mængde:
100/pose
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 3600
Pakke med 6000
Beskrivelse
- Produktsporbarhed på hver pose
- Steril 10 -3
- Pakket individuelt i manipulationssikre enkelt lynlåsposer
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Steril |
| Mængde | 6000/Cs. |
| Emballagetype | 25/pose |
| Volumen (metrisk) | 2.2 mL |
| Længde (metrisk) | 24 cm |
| Type | Halmpipet |
| Engangs | Engangsbrug |