Få mere at vide
Corning™ Halmpipetter, polypropylen, sterile
Artikelnummer. 11562772
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
2.2 mL
5 mL
Længde (metrisk):
7.3 cm
19 cm
24 cm
Emballagetype:
10/pose
100/pose
25/pose
40 poser/25 enheder
Mængde:
100/pose
1000
3600/Cs.
6000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 12000
Pakke med 3600
Pakke med 6000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Emballagetype Mængde Pakningsstørrelse
11562772 1 mL 19 cm 40 poser/25 enheder 1000 Pakke med 1000
11992815 1 mL 19 cm 40 poser/25 enheder 1000 Pakke med 12000
11825380 2.2 mL 24 cm 25/pose 6000/Cs. Pakke med 6000
12672275 5 mL 7.3 cm 10/pose 3600/Cs. Pakke med 3600
11962785 1 mL 19 cm 100/pose 100/pose Pakke med 12000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11562772 Leverandør Corning™ Leverandørnr. EPI1B01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    650.22 DKK
    347.68 DKK / Pakke med 1000
    Spare 302.54 DKK
    46% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Reducer risikoen for krydskontaminering ved at bruge engangspipetter
  • Produktsporbarhed på hver pose
  • Steril 10 -3
  • Pakket individuelt i manipulationssikre enkelt lynlåsposer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Mængde 1000
Emballagetype 40 poser/25 enheder
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 19 cm
Type Halmpipet