Få mere at vide
Corning™ Polypropylen skruelåg Dipper med aftageligt håndtag, blå, steril
Beskrivelse
- Polypropylen blå beholdere
- Aftageligt håndtag
- Stødsikker, Lækagesikker
- Ingen krydskontamineringsrisiko
- Sporbarhedsoplysninger på hver pose
- Pakket individuelt i manipulationssikre enkelt lynlåsposer
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dipper |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Aftageligt håndtag |
| Kapacitet (engelsk) | 3,04 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 90 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Blå |
| Certificeringer/compliance | EF N 1935/2004, ISO 11137 |
| Til brug med (applikation) | Kvalitetsprøvetagningsværktøjer til sikker prøvehentning og forsendelse |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1,69 tommer. |
| Vis mere |