Få mere at vide
Corning™ Sterile polyethylen blenderposer
Artikelnummer. 11787919
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
400 ml
Oversigt:
Med fuld filter
Med sidefilter
Uden filter
Mængde:
50 stk./pakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1500
Pakke med 2500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Oversigt Mængde Pakningsstørrelse
11787919 400 ml Med sidefilter 50 stk./pakke Pakke med 1500
11777919 400 ml Med fuld filter 50 stk./pakke Pakke med 1500
11755085 400 ml Uden filter 50 stk./pakke Pakke med 2500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11787919 Leverandør Corning™ Leverandørnr. BBAG04
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7265.00 DKK
    4242.45 DKK / Pakke med 1500
    Spare 3022.55 DKK
    41% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Universalposer til homogen suspension
  • Poser af polyethylen (PE).
  • 80 til 3500 ml
  • Med eller uden filter
  • Sporbarhed på hver filterpose
  • Steril
Ordreinfo
Brug taskeclips, kat. nr. 07-201-979, for at lukke poser mellem prøveforberedelsestrinene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med sidefilter
Farve Neutral
Materiale Polyethylen
Sterilitet Steril
nr. pr. sag 1500/Cs.
nr. pr. pakke 500/Pk.
Mængde 50 stk./pakke
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Længde (metrisk) 300 mm
Bredde (metrisk) 190 mm