Få mere at vide
Corning™ Sterilt bestik
Artikelnummer. 11718623
Skift visning
Produkttype:
Kniv
Ske
Længde (metrisk):
125 mm
150 mm
175 mm
Mængde:
1000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttype Længde (metrisk) Mængde Pakningsstørrelse
11718623 Kniv 175 mm 1000/Cs. Pakke med 1000
11713114 Ske 150 mm 1000/Cs. Pakke med 1000
11847363 Ske 125 mm 1000/Cs. Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11718623 Leverandør Corning™ Leverandørnr. COUT02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4220.00 DKK
    2308.07 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1911.93 DKK
    45% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Pakket individuelt i manipulationssikre lynlåsposer. Gosselin™ Sterilt bestik vil hjælpe med at håndtere primærprøver med begrænsede krydskontamineringsrisici.
  • Modstandsdygtig polystyren (PS) bestik
  • Komplet sortiment
  • Steril prøvehåndtering, enkelt pose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kniv
Materiale Polystyren
Farve Hvid
Længde (engelsk) 6,8 tommer
Længde (metrisk) 175 mm
Mængde 1000/Cs.