Få mere at vide
Corning™ Sterilt bestik
Beskrivelse
- Modstandsdygtig polystyren (PS) bestik
- Komplet sortiment
- Steril prøvehåndtering, enkelt pose
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Ske |
| Materiale | Polystyren |
| Farve | Hvid |
| Længde (engelsk) | 5,9 tommer |
| Længde (metrisk) | 150 mm |
| Mængde | 1000/Cs. |
| Størrelse | Lille |
| Sterilitet | Steril |
| Volumen (engelsk) | 0,27 oz. |
| Volumen (metrisk) | 8 mL |