Få mere at vide
Gosselin™ Firkantet HDPE-flaske, gradueret, 500 ml
Lukkestørrelse:
37 mm
58 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Skruelåg
Skruelåg med vat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 175
Beskrivelse
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | HDPE |
| nr. pr. sag | 100/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Rød |
| Uddannet | Ja |
| Form | Firkant |
| Lukkestørrelse | 37 mm |
| Lukketype | Skruelåg med vat |