Få mere at vide
Gosselin™ Firkantet HDPE-flaske, gradueret, 500 ml
Artikelnummer. 11743084
Lukkestørrelse:
37 mm
58 mm
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Lukketype:
Skruelåg
Skruelåg med vat
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 175
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Artikelnummer. 11743084
Brand: Gosselin™ undefined
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Utgången artikel:
Kun tilgængelig ved lagerbeholdning.
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Oversigt Samlet
Materiale HDPE
nr. pr. sag 175/Cs.
Sterilitet Ikke steril
Lukningsfarve Hvid
Uddannet Ja
Form Firkant
Lukkestørrelse 58 mm
Lukketype Skruelåg