Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ Firkantet HDPE-flaske, gradueret, 2 L
Artikelnummer. 12334129
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12334129 2 L Pakke med 50
1 options
Artikelnummer. 12334129 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. F200002
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 22-10-2026
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 L
Oversigt Samlet
Materiale HDPE
nr. pr. sag 50/Cs.
Lukningsfarve Rød
Uddannet Ja
Lukkestørrelse 73 mm
Lukketype Med Wad