Få mere at vide
Gosselin™ Firkantet HDPE-flaske, gradueret, 1 L
Artikelnummer. 12374129
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1 L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 77
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
12374129 1 L Pakke med 77
1 options
Artikelnummer. 12374129 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FC100050
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 1 L
Materiale HDPE
nr. pr. sag 77/Cs.
Lukningsfarve Rød
Uddannet Ja
Lukkestørrelse 28 mm
Lukketype Indgrebssikker hætte med formet forsegling