Få mere at vide
Gosselin™ Firkantet HDPE-flaske, 2,5 L, gradueret
Artikelnummer. 15324698
Skift visning
Farve:
Klar
Ravgul
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Inkluderer:
Bærehåndtag
Ingen Handle
Intet håndtag
Pakningsstørrelse:
Pakke med 35
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Sterilitet Inkluderer Pakningsstørrelse
15324698 Klar Steril Intet håndtag Pakke med 35
15374678 Klar Ikke-steril Ingen Handle Pakke med 35
15334688 Klar Ikke-steril Bærehåndtag Pakke med 35
15354688 Ravgul Ikke-steril Ingen Handle Pakke med 35
15364688 Ravgul Ikke-steril Bærehåndtag Pakke med 35
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15324698 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. LC2500A09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3185.00 DKK
    1987.89 DKK / Pakke med 35
    Spare 1197.11 DKK
    37% Slukket
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
Corning™ Gosselin™ Firkantede flasker er lavet af brudfast polyethylen med høj densitet (HDPE).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2.5 L
Farve Klar
Inkluderer Intet håndtag
nr. pr. sag 35/Cs.
Sterilitet Steril
Lukningsfarve Hvid
Uddannet Ja
Lukkestørrelse 77 mm
Lukketype Skruelåg med vat
Produkttype Firkantet flaske