Learn More
Gosselin™ Rund HDPE flaske
Description
- Brudsikker og gennemskinnelig polyethylen med høj densitet (HDPE)
- HDPE hætte
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| nr. pr. sag | 145/Cs. |
| Sterilitet | Steril |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukkestørrelse | 37 mm |
| Lukketype | Hætte med segl |