Få mere at vide
Corning™ Petriskål med rund bund
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4430882
Aftræk:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 720
Artikelnummer. 12354069
Brand: Corning™ BB6001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til automatisering
  • 65 x 14,5 mm (D x H)
  • 0/3/4 ventilationsåbninger
  • Krystal polystyren (PS)
  • Optimal fladhed
  • Greb låg
  • Støbt gitter 10x10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Med gitter Med gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Cellekultur petriskål
Nå tælle 1
nr. pr. sag 720/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Aftræk Nej
Højde (metrisk) 14.5 mm
Diameter (metrisk) 65 mm