Få mere at vide
Corning™ Petriskål med rund bund
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12374069
Skift visning
Aftræk:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 720
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aftræk unitSize
12374069 Ja Pakke med 720
12354069 Nej Pakke med 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12374069 Leverandør Corning™ Leverandørnr. BB6402
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til automatisering
  • 65 x 14,5 mm (D x H)
  • 0/3/4 ventilationsåbninger
  • Krystal polystyren (PS)
  • Optimal fladhed
  • Greb låg
  • Støbt gitter 10x10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Med gitter Med gitter
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Cellekultur petriskål
Nå tælle 1
nr. pr. sag 720/Cs.
nr. pr. pakke 20/Pk.
Aftræk Ja
Højde (metrisk) 14.5 mm
Diameter (metrisk) 65 mm