Få mere at vide
Corning™ Petriskål med rund bund
Beskrivelse
- 65 x 14,5 mm (D x H)
- 0/3/4 ventilationsåbninger
- Krystal polystyren (PS)
- Optimal fladhed
- Greb låg
- Støbt gitter 10x10 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Med gitter | Med gitter |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Cellekultur petriskål |
| Nå tælle | 1 |
| nr. pr. sag | 720/Cs. |
| nr. pr. pakke | 20/Pk. |
| Aftræk | Nej |
| Højde (metrisk) | 14.5 mm |
| Vis mere |