Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ Rund baserør
Artikelnummer. 12387527
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 6000
Artikelnummer. 12387527
Brand: Gosselin™ TL4002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kompatibel med automationssystemer
  • Centrifugering op til 3000 g med en passende adapter i en afbalanceret rotor
  • Kompatibel med automationssystemer
  • Til laboratoriebrug
  • Polystyren (PS) eller polypropylen (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polystyren
Mængde 1500/Pk., 6000/Cs.