Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ Resealable Plastic Bag, Double Pocket
Beskrivelse
- Polyethylene resealable bags
- Quick closure system
- Double pocket
- Transport
- Non-sterile
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Double Pocket |
| Materiale | Polyethylen |
| nr. pr. sag | 4000/Cs. |
| Højde (metrisk) | 170 mm |
| Bredde (metrisk) | 125 mm |