Få mere at vide
Gosselin™ Biohazard Pouch
Artikelnummer. 11771605
Længde (metrisk):
170 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2000
Artikelnummer. 11771605
Brand: Gosselin™ SFAB172708
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Double-pocketed, self-adhesive biohazard bags printed with a prominent biohazard logo. Gosselin™ Biohazard Pouch is designed for decontaminating laboratory waste via autoclaving.
  • Durable polypropylene construction
  • Conical shape
  • Flat bottom
  • Red screw-cap closure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Lukketype Self-Adhesive Closure
Højde (metrisk) 270 mm
Længde (metrisk) 170 mm
Mængde 2000/Cs.
Tykkelse 40μ m
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt