Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base reagensglas
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2500
Pakke med 5000
Beskrivelse
- For laboratory use
- Compatible with automation systems
- All tubes are CE + IVD marked
- Available with or without closure
- Available as either aseptic or sterile
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137 |
| Farve | Natural |
| Kapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Materiale | Polystyrene |
| Engangs | Single-use |
| Til brug med | For clinical, dairy, environment, industries, microbiology |
| Emballage | 2500BG |
| Mængde | 12,500 Carton |
| Kantet | No |
| Diameter (metrisk) | 8.4 mm |
| Vis mere |