Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base reagensglas
Artikelnummer. 11734624
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
1 ml
2 ml
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Unit Size:
Pakke med 2500
Pakke med 5000
Product Code. 11734624
Brand: Gosselin™ TL4004
Only null left
Add to basket
Add to basket
Providing high resistance to centrifugation up to 3000g with a suitable adaptor in a balanced rotor. Gosselin™ Round-Base Test Tubes are manufactured from polystyrene plastic.
  • Til laboratoriebrug
  • Kompatibel med automationssystemer
  • Alle rør er CE + IVD mærket
  • Fås med eller uden lukning
  • Fås som enten aseptisk eller steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Polystyren
Til brug med Klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Inkluderer Lige kasket
Emballage 1250BG
Mængde 5000 karton
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 10.9 mm
Lukketype Lige hætte
Produkttype Reagensglas