Få mere at vide
Gosselin™ Polystyren 10mL rundbundsrør
Artikelnummer. 11709392
Skift visning
Diameter (metrisk):
15,4 mm
16 mm
17,8 mm
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1250
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Lukketype Pakningsstørrelse
11709392 15,4 mm Ikke inkluderet Pakke med 1250
11729392 15,4 mm Lige hætte Pakke med 1000
11717325 17,8 mm Ikke inkluderet Pakke med 1250
11799382 16 mm Ikke inkluderet Pakke med 1000
11719392 15,4 mm Vingehætte Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11709392 Leverandør Gosselin Leverandørnr. TR9522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    710.00 DKK
    499.85 DKK / Pakke med 1250
    Spare 210.15 DKK
    29% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Fremstillet af polystyren. Gosselin™ Polystyren 10mL Round-Base rør er velegnede til kliniske, fødevarer og industrielle omgivelser.
  • Rund bund
  • Polystyren
  • Naturlig (klar) farve
  • Sikker til mad
  • Certificeret EC N °1935/2004, ISO 11137 : Nul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 11137
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polystyren
Til brug med Til klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 250BG
Mængde 1250 stk
Kantet Nej
Sterilitet Ikke steril
Diameter (metrisk) 15,4 mm
Lukketype Ikke inkluderet
Produkttype Reagensglas