Få mere at vide
Gosselin™ Petriskål af polystrene
Beskrivelse
- Velegnet til aseptisk produktion
- Steriliseret ved bestråling
- Flad bund
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | EC N°1935/2004 |
| Lukning inkluderet | Lukning inkluderet |
| Farve | Neutral |
| Materiale | Polystyren |
| Form | Rund |
| Sterilitet | Steril |
| Type | Petriskål |
| Nå tælle | 1 |
| Til brug med (applikation) | Til brug i klinisk, miljø, industri, mikrobiologi |
| Aftræk | 3 |
| Vis mere |