Få mere at vide
Gosselin™ Petriskål af polystrene
Artikelnummer. 11758573
Skift visning
Diameter (metrisk):
55 mm
140 mm
Højde (metrisk):
14,2 mm
15 mm
20,6 mm
Aftræk:
0
3
6
Sterilitet:
Aseptisk
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 176
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Aftræk Sterilitet Pakningsstørrelse
11758573 55 mm 14,2 mm 6 Aseptisk Pakke med 1620
15268043 140 mm 20,6 mm 3 Aseptisk Pakke med 176
11718593 - 15 mm 0 Steril Pakke med 176
15258043 140 mm 20,6 mm 3 Steril Pakke med 176
11788573 55 mm 14,2 mm 0 Steril Pakke med 1620
11778573 55 mm 14,2 mm 0 Aseptisk Pakke med 1620
11708593 140 mm 20,6 mm 0 Aseptisk Pakke med 176
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11758573 Leverandør Gosselin Leverandørnr. BP5306
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1815.00 DKK
    1202.38 DKK / Pakke med 1620
    Spare 612.62 DKK
    33% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Krystal polystyren fade, med optimal planhed.
  • Velegnet til aseptisk produktion
  • Steriliseret ved bestråling
  • Flad bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004, ISO 11137, Aseptisk
Farve Neutral
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Aseptisk
Type Petriskål
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Til brug i klinisk, miljø, industri, mikrobiologi
Aftræk 6
Højde (metrisk) 14,2 mm
Diameter (metrisk) 55 mm