Få mere at vide
Gosselin™ Petriskål af polystrene
Artikelnummer. 11718593
Diameter (metrisk):
55 mm
140 mm
Højde (metrisk):
14,2 mm
20,6 mm
Aftræk:
0
3
6
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 176
Artikelnummer. 11718593
Brand: Gosselin BP14002
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Krystal polystyren fade, med optimal planhed.
  • Velegnet til aseptisk produktion
  • Steriliseret ved bestråling
  • Flad bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004, ISO 11137
Farve Neutral
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Type Petriskål
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Til brug i klinisk, miljø, industri, mikrobiologi
Mængde 176 karton
Aftræk 0
Højde (metrisk) 20,6 mm
Diameter (metrisk) 140 mm