Learn More
Gosselin™ Petriskål af polystrene
Product Code. 11708593
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Diameter (metrisk):
55 mm
140 mm
Højde (metrisk):
14,2 mm
20,6 mm
Aftræk:
0
3
6
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1620
Pakke med 176
Product Code. 11708593
missing translation for 'mfr': Gosselin BP14001
Only null left
Add to basket
Add to basket
Krystal polystyren fade, med optimal planhed.
  • Velegnet til aseptisk produktion
  • Steriliseret ved bestråling
  • Flad bund
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance CE, IVD, ISO 11137
Farve Neutral
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Aseptisk
Type Petriskål
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Til brug i klinisk, miljø, industri, mikrobiologi
Mængde 176 karton
Aftræk 0
Højde (metrisk) 20,6 mm
Diameter (metrisk) 140 mm