Få mere at vide
Gosselin™ Lige beholdere med hængslet låg
Artikelnummer. 11743154
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
45 ml
50 ml
90 ml
300 ml
Lukningsfarve:
Blå
Neutral
Mængde:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 350
Pakke med 650
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsfarve Mængde Pakningsstørrelse
11743154 90 ml Neutral 350/Cs. Pakke med 350
12622135 300 ml Blå 240/Cs. Pakke med 240
11793144 300 ml Neutral 240/Cs. Pakke med 240
11713154 45 ml Neutral 650/Cs. Pakke med 650
11723154 50 ml Neutral 650/Cs. Pakke med 650
12672125 50 ml Blå 650/Cs. Pakke med 650
11753154 90 ml Blå 350/Cs. Pakke med 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11743154 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. FL10001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    453.27 DKK / Pakke med 350
    Spare 361.73 DKK
    44% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Giver sikker og sikker opbevaring med optimeret volumen til mælkeprøvetagning. Gosselin™ Lige beholdere med hængslet låg er fremstillet af enten klar eller blå polystyren.
  • Stødsikker
  • Autostabil hængslet hætte
  • Med eller uden skriveområde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Lige, cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Lukningsfarve Neutral
Lukketype Hængslet hætte
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 43 mm
Gradueringer 80 mL
Højde (metrisk) 80 mm
Inkluderer Naturlig polypropylen hængslet hætte
Mængde 350/Cs.