Få mere at vide
Gosselin™ Lige beholdere med hængslet låg
Artikelnummer. 11713154
Kapacitet (metrisk):
45 ml
50 ml
90 ml
300 ml
Lukningsfarve:
Blå
Neutral
nr. pr. sag:
240/Cs.
350/Cs.
650/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 240
Pakke med 350
Pakke med 650
Artikelnummer. 11713154
Brand: Gosselin™ FL5201
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker og sikker opbevaring med optimeret volumen til mælkeprøvetagning. Gosselin™ Lige beholdere med hængslet låg er fremstillet af enten klar eller blå polystyren.
  • Shock resistant
  • Auto-stable hinged cap
  • With or without writing area
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Container
Lukning inkluderet Yes
Uddannet No
Materiale Polypropylene
Form Straight, Cylindrical
Sterilitet Non-sterile
Kapacitet (metrisk) 45 ml
Certificeringer/compliance EC N°1935/2004
Lukningsfarve Neutral
Lukketype Hinged Cap
Farve Natural
Diameter (metrisk) 29 mm
Højde (metrisk) 85 mm
Inkluderer Natural Polypropylene hinged cap
nr. pr. sag 650/Cs.