Få mere at vide
Gosselin™ Diasposter af polypropylen
Tekniske data
Tekniske data
| Slidekapacitet | 2 |
| Farve | Neutral |
| Enheden holder | Dias |
| Dimensioner (L x B) | 85 x 72 mm |
| Dimensioner (L x B x H) | 85 x 72 x 5 mm |
| Højde (engelsk) | 0,19 tommer |
| Højde (metrisk) | 5 mm |
| Længde (engelsk) | 3,3 tommer. |
| Længde (metrisk) | 85 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Vis mere |