Få mere at vide
Gosselin™ Round-Base rør, PP
Beskrivelse
- Holdbar polypropylen konstruktion
- Form med rund bund
- Kompatibel med automationssystemer
- Kompatibel med centrifugering
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2 mL |
| Bund form | Rund |
| Materiale | Polypropylen |
| nr. pr. sag | 6000 |
| nr. pr. pakke | 1500 |
| Sterilitet | Steril |
| Højde (metrisk) | 42.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 10.9 mm |
| Produkttype | Rør |