Få mere at vide
Gosselin™ Konisk beholder, PP
Artikelnummer. 11714426
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
200 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
11714426 200 mL Pakke med 200
1 options
Artikelnummer. 11714426 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. PN20003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00 DKK
    1033.97 DKK / Pakke med 200
    Spare 21.03 DKK
    1% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Gosselin™ Konisk beholder, PP er fladbundet, konisk formet og leveres med skruelåg.
  • Holdbar polypropylen konstruktion
  • Konisk form
  • Flad bund
  • Rød skruelåg lukning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Farve Neutral
Diameter (metrisk) Indvendig hals 74 mm
Inkluderer Skruelåg
Materiale Polypropylen
nr. pr. sag 200/Cs
nr. pr. pakke 200/Pk
Vægt (metrisk) 0.01 kg
Lukningsfarve Rød
Klarhed Neutral
Lukning inkluderet Ja
Højde (metrisk) 70 mm
Lukningsmateriale Polypropylen
Diameter (metrisk) 74 mm
Lukketype Skruelåg
Form Rund
Produkttype Prøvebeholder