Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere
Artikelnummer. 11819002
Kapacitet (metrisk):
200 ml
400 ml
1000 ml
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Ja (usamlet)
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 220
Pakke med 250
Pakke med 460
Pakke med 660
Artikelnummer. 11819002
Brand: Gosselin™ PC200A05
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniske beholdere er fremstillet af enten klar eller hvid polypropylen.
  • Stødsikker
  • Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Nej
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 200 ml
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004
Farve Neutral
Diameter (metrisk) 62 mm
Gradueringer 25 mL
Højde (metrisk) 88 mm
nr. pr. sag 660 /Cs.