Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere
Artikelnummer. 11743174
Kapacitet (metrisk):
200 mL
400 mL
1000 mL
Farve:
Hvid
Neutral
Diameter (metrisk):
62 mm
85 mm
105 mm
Lukning inkluderet:
Ja
Ja (usamlet)
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 220
Pakke med 250
Pakke med 460
Pakke med 660
Artikelnummer. 11743174
Brand: Gosselin™ PC40002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver sikker og sikker opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Koniske beholdere er fremstillet af enten klar eller hvid polypropylen.
  • Stødsikker
  • Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
  • Trykhætte af polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beholder med skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Form Konisk, Cylindrisk
Sterilitet Ikke steril
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004
Lukketype Snap Cap
Farve Hvid
Diameter (metrisk) 85 mm
Gradueringer 50 mL
Højde (metrisk) 100 mm
Inkluderer LDPE snaphætte
nr. pr. sag 460/Cs.