Få mere at vide
Gosselin™ Koniske beholdere
Beskrivelse
- Stødsikker
- Støbte gradueringer udenfor på klare beholdere; støbte indvendige graderinger på hvide beholdere
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beholder |
| Lukning inkluderet | Nej |
| Uddannet | Ja |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Konisk, Cylindrisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Kapacitet (metrisk) | 400 ml |
| Certificeringer/compliance | CE, IVD, EC N °1935/2004 |
| Lukketype | Ingen hætte |
| Farve | Neutral |
| Vis mere |