Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag
Artikelnummer. 11753264
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 45
Pakke med 75
Pakke med 80
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
11753264 3000 ml Pakke med 80
11743264 - Pakke med 20
11762525 - Pakke med 10
11719535 - Pakke med 75
11733264 5700 ml Pakke med 45
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11753264 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. JT3001
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende mulighed for generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylenspande med håndtag er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
  • Ikke-steril
  • Praktisk bærehåndtag
  • Lukning med manipulationssikker forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 3000 ml
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 172 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 184 mm
Diameter (metrisk) Øverst 200 mm
Højde (metrisk) 139 mm
Inkluderer Trykhætte, håndtag og låg
Mængde 80 Pk.