Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag
Artikelnummer. 11743264
Skift visning
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 45
Pakke med 75
Pakke med 80
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Pakningsstørrelse Kapacitet (metrisk)
11743264 Pakke med 20 -
11762525 Pakke med 10 -
11719535 Pakke med 75 -
11753264 Pakke med 80 3000 ml
11733264 Pakke med 45 5700 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11743264 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. JT1001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1271.95 DKK
    1152.18 DKK / Pakke med 20
    Spare 119.77 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende mulighed for generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylenspande med håndtag er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
  • Ikke-steril
  • Praktisk bærehåndtag
  • Lukning med manipulationssikker forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Materiale Polypropylen
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 226 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 251 mm
Diameter (metrisk) Øverst 271 mm
Højde (metrisk) 264 mm
Inkluderer Trykhætte, håndtag og låg
Mængde 20 Pk.