Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag
Artikelnummer. 11733264
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 45
Pakke med 75
Pakke med 80
Artikelnummer. 11733264
Brand: Gosselin™ JT5705
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremragende mulighed for generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylenspande med håndtag er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
  • Ikke-steril
  • Praktisk bærehåndtag
  • Lukning med manipulationssikker forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Spand
Kapacitet (metrisk) 5700 ml
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance CE, IVD, EC N °1935/2004
Farve Hvid
Diameter (metrisk) bund 188 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 210 mm
Diameter (metrisk) Øverst 226 mm
Højde (metrisk) 195 mm
Inkluderer Trykhætte, håndtag og låg
Mængde 45 Pk.