Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen spande med håndtag
Artikelnummer. 11719535
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 45
Pakke med 75
Pakke med 80
Kapacitet (metrisk):
3000 ml
5700 ml
Artikelnummer. 11719535
Brand: Gosselin™ JT3801
Fremragende mulighed for generel opbevaring i laboratoriet. Gosselin™ Polypropylenspande med håndtag er fremstillet af hvidfarvet polypropylenplast.
  • Ikke-steril
  • Praktisk bærehåndtag
  • Lukning med manipulationssikker forsegling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance EF N °1935/2004
Farve Hvid
Inkluderer Trykhætte, håndtag og låg
Mængde 75 Pk.