Få mere at vide
Gosselin™ Polypropylen 10 ml rundbundsrør
Artikelnummer. 11773294
Lukketype:
Ikke inkluderet
Lige hætte
Vingehætte
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 1250
Artikelnummer. 11773294
Brand: Gosselin TR9504
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af polypropylen. Gosselin™ Polypropylen 10mL Round-Base rør propper sælges separat.
  • Naturlig polypropylen
  • Nominel kapacitet på 10 ML
  • Certificeret i overensstemmelse med EC °N 1935/2004, ISO 11137 : Nul
  • Uden prop/hætte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance CE, IVD, ISO 11137
Lukningsfarve Rød
Lukningsmateriale LDPE
Farve Neutral
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Materiale Polypropylen
Til brug med Til klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Emballage 250BG
Mængde 1000 karton
Kantet Nej
Sterilitet Steril
Diameter (metrisk) 15.4 mm
Lukketype Vingehætte
Produkttype Reagensglas