Få mere at vide
Gosselin™ Gosselin™ Polypropylen 10 ml rundbundsrør
Beskrivelse
- Naturlig polypropylen
- Nominel kapacitet på 10 ML
- Certificeret i overensstemmelse med EC °N 1935/2004, ISO 11137 : Nul
- Uden prop/hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 11137 |
| Lukningsmateriale | Ingen |
| Farve | Neutral |
| Kapacitet (metrisk) | 10 mL |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Til klinisk, mejeri, miljø, industri, mikrobiologi |
| Emballage | 250BG |
| Mængde | 1250 karton |
| Kantet | Nej |
| Sterilitet | Steril |
| Vis mere |