Få mere at vide
Gosselin™ Overførselspipetter, PE
Artikelnummer. 12367447
Skift visning
Mængde:
5000/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12367447 5000/Cs. Pakke med 5000
1 options
Artikelnummer. 12367447 Leverandør Gosselin™ Leverandørnr. PAS300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1545.00 DKK
    989.06 DKK / Pakke med 5000
    Spare 555.94 DKK
    35% Slukket
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Ideel til væskeoverførsler i små mængder. Gosselin™ Overførselspipetter, PE er konstrueret af polyethylen og gradueret til praktisk måling.
  • Polyethylen konstruktion
  • Uddannet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Anvendes i mejeri, miljø, industri, mikrobiologi
Mængde 5000/Cs.
Emballagetype 500,-/æske
Farve Neutral
Volumen (metrisk) 3 mL
Længde (metrisk) 150 mm