Få mere at vide
Gosselin™ Plastic Serological Pipets
Artikelnummer. 11793124
Volumen (metrisk):
1 mL
2 mL
Farve:
Natural
Yellow
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 2000
Artikelnummer. 11793124
Brand: Gosselin GPN1E1
Includes color coded hydrophobic plug. Gosselin™ Plastic Serological Pipets are manufactured from polystyrene.
  • Graduated
  • Polystyrene
  • Nonpyrogenic/Noncytotoxic/Nonhaemolytic
  • Color coded hydrophobic plug
  • Single piece construction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Aspirator stik Hydrophobe plug
Certificeringer/compliance ISO 11137
Materiale Polystyrene
Til brug med (applikation) Used in dairy, environment, industries, microbiology
Uddannet Yes
Mængde 2000 Pack
Tip stil Narrow End
Farve Yellow
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 270 mm
Type Pipette