Få mere at vide
Corning™ Petriskåle
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15488784
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nå tælle:
1
Aftræk:
3
4
6
Sterilitet:
Aseptisk
Steril
Steril eller aseptisk
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1620
Pakke med 252
Pakke med 720
Pakke med 825
Artikelnummer. 15488784
Brand: Corning™ BP93B102
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Optimal til automatisering og med en dobbelt yderpose med sporbarhed. Optimeret til automatisering.
  • Krystal polystyren
  • Fire udluftninger
  • Optimal fladhed
  • Fremstillet i klasse 100
  • SAL 10-6
  • Ærmer, der er nemme at åbne
  • To ydertasker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Petriskål
Engangs Engangsbrug
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Optimeret til automatisering
Emballage Dobbelt sække; Sporbarhedsetiketter
Aftræk 4
Dimensions (Dia. x H) 90 x 14,2 mm
Højde (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 90 mm