Få mere at vide
Corning™ Petriskåle
Product Code. 15446254
Change view
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120,5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nå tælle:
1
Aftræk:
3
4
6
Sterilitet:
Aseptisk
Steril
Steril eller aseptisk
Unit Size:
Pakke med 1620
Pakke med 252
Pakke med 720
Pakke med 825
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (Dia. x H) Nå tælle Aftræk Sterilitet Unit Size
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Steril Pakke med 1620
11768573 60 x 15 mm 1 6 Steril Pakke med 1620
11831553 90 x 15 mm 1 3 Aseptisk Pakke med 825
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Steril Pakke med 720
11798563 120,5 x 15,8 mm 1 4 Steril eller aseptisk Pakke med 252
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Steril Pakke med 720
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Steril Pakke med 825
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Steril Pakke med 825
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15446254 Supplier Corning™ Supplier No. BP5303
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2010.00 DKK
    1319.50 DKK / Pakke med 1620
    Spare 690.50 DKK
    34% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Optimeret til automatisering. Gosselin™ Petriskåle er fremstillet af krystal polystyren.
Sterilt produkt har en dobbelt yderpose med sporbarhed. Optimeret til automatisering.
  • Seks ventilationsåbninger
  • Krystal polystyren
  • Nem åbning af ærmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polystyren
Form Rund
Sterilitet Steril
Nå tælle 1
Til brug med (applikation) Optimeret til automatisering
Aftræk 6
Dimensions (Dia. x H) 55 x 14,2 mm
Højde (metrisk) 14.2 mm
Diameter (metrisk) 55 mm